Chlortrimethylsilan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
110120010 110120250 110122500 110121000
110120010.EA 111 EUR
110120010. 110120250. 110122500. 110121000.
Chlortrimethylsilan 98%
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Molekulargewicht: 108.64 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.85 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN-Nummer: 1298
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119457596-25
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)