Tributylzinnchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
A10746.0B
A10746.18
A10746.30
A10746.0BEA
275
EUR
A10746.0B
A10746.18
A10746.30
Tributylzinnchlorid 96%
Tributylzinnchlorid
Purity: 96%
CAS No.: 1461-22-9
Molecular Formula: C12H27ClSn
Formula Weight: 325.51
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -19°
Boiling Point: 171-173°/25mm
Beilstein Reference: 3535715
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00000521
Formel:
C₁₂H₂₇ClSn Siedepunkt: 171…173 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: –19 °C Dichte: 1.200 Flammpunkt: 120 °C (248 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000521 CAS-Nummer: 1461-22-9 EINECS: 215-958-7 UN-Nummer: 2788 ADR: 6.1,II |