Tributylzinnchlorid 95% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
139351000 139355000
ACRO139351000EA 45.6 EUR
ACRO139351000 ACRO139355000
Tributylzinnchlorid 95% tech.
Tributylzinnchlorid
Formel: C₁₂H₂₇ClSn
Siedepunkt: 171…173 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 1.2 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
MDL Number: MFCD00000521
CAS-Nummer: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 %