Triisopropylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
241725-10G
241725-50G
SIAL241725-10GEA
95.3
EUR
SIAL241725-10G
SIAL241725-50G
Triisopropylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
Triisopropylchlorsilan
Formel:
C₉H₂₁ClSi Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa) Dichte: 0.9008 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009656 CAS-Nummer: 13154-24-0 UN-Nummer: 2987 ADR: 8,II |