Bromtrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 55.4 EUR
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromtrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bromtrimethylsilan
Formel: C₃H₉BrSi
Molekulargewicht: 153.09 g/mol
Siedepunkt: 79
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1.1895 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000048
CAS-Nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN-Nummer: 2920
ADR: 8 (3) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)