Dimethylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dichlorodimethylstannane
M-Clarity™ quality level = MQ100
288012-25G 288012-5G
SIAL288012-25GEA 436 EUR
SIAL288012-25G SIAL288012-5G
Dimethylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dimethylzinndichlorid
Formel: C₂H₆Cl₂Sn
Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000517
CAS-Nummer: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN-Nummer: 3146
ADR: 6.1,II