Dimethylzinndichlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dichlorodimethylstannane
A17661.06
A17661.14
A17661.06EA
75.8
EUR
A17661.06
A17661.14
Dimethylzinndichlorid ≥98%
Dimethylzinndichlorid
Purity: 98%
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 188-190°
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Formel:
C₂H₆Cl₂Sn Siedepunkt: 188…190 °C Schmelzpunkt: 104…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000517 CAS-Nummer: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 UN-Nummer: 3146 ADR: 6.1,II |