Dimethylzinndichlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dichlorodimethylstannane
71142.04
71142.18
71142.04EA
39.5
EUR
71142.04
71142.18
Dimethylzinndichlorid
Dimethylzinndichlorid
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 103-105°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 3660508
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Formel:
C₂H₆Cl₂Sn Siedepunkt: 185…190 °C Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000517 CAS-Nummer: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 UN-Nummer: 3146 ADR: 6.1,II |