Dimethylzinndichlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dichlorodimethylstannane
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 58.3 EUR
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Dimethylzinndichlorid 95%
Dimethylzinndichlorid
Formel: C₂H₆Cl₂Sn
Siedepunkt: 188…190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000517
CAS-Nummer: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %