Dimethyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
40140-100ML 40140-25ML 40140-500ML
SIAL40140-100MLEA 54.8 EUR
SIAL40140-100ML SIAL40140-25ML SIAL40140-500ML
Dimethyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Dimethyldichlorsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 1.0745 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –16 °C
MDL Number: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN-Nummer: 1162
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119437250-51