Dibutylzinndichlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dichlorodibutylstannane, Di-n-butyltin dichloride, DBTC
194872500 194870250
ACRO194872500EA 84.1 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dibutylzinndichlorid 97%
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Siedepunkt: 135 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1.4 g/cm³
Flammpunkt: 112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %