Methyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
69471-1L
69471-250ML
SIAL69471-1LEA
98.1
EUR
SIAL69471-1L
SIAL69471-250ML
Methyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₄H₁₂O₃Si Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 11 °C Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008342 CAS-Nummer: 1185-55-3 EINECS: 214-685-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...