Methyltrimethoxysilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
250540050 250542500 250540010
ACRO250540050EA 22.5 EUR
ACRO250540050 ACRO250542500 ACRO250540010
Methyltrimethoxysilan 97%
Methyltrimethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₃Si
Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008342
CAS-Nummer: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %