Zinn(II)sulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

244635-100G 244635-500G
SIAL244635-100GEA 50.2 EUR
SIAL244635-100G SIAL244635-500G
Zinn(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)sulfat
Formel: O₄SSn
Dichte: 4,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011246
CAS-Nummer: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR