Zinn(II)sulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 77.2 EUR
1.12416.0250 1.12416.1000
Zinn(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)sulfat
Formel: O₄SSn
Molekulargewicht: 214.77 g/mol
Dichte: 4.15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011246
CAS-Nummer: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR