Blei(II)sulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead sulphate
387271000 387275000
ACRO387271000EA 33.5 EUR
ACRO387271000 ACRO387275000
Blei(II)sulfat 99%
Blei(II)sulfat
Formel: O₄PbS
Molekulargewicht: 303.26 g/mol
Schmelzpunkt: 1170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011166
CAS-Nummer: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05444
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)