Bleiselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead(II) selenide
44916.22 44916.14
44916.22EA 1070 EUR
44916.22 44916.14
Bleiselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Bleiselenid
Purity: 99.999+% CAS No.: 12069-00-0 Molecular Formula: PbSe Formula Weight: 286.15 Physical Form: 3-6mm Fused Lump Odour: Product specific UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016273
Formel: PbSe
Schmelzpunkt: 79.5…80 °C
Dichte: 8.1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016273
CAS-Nummer: 12069-00-0
EINECS: 235-109-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III