Blei(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208302-100G 208302-500G
SIAL208302-100GEA 73.8 EUR
SIAL208302-100G SIAL208302-500G
Blei(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Formel: C₂N₂PbS₂
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 3,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011155
CAS-Nummer: 592-87-0
EINECS: 209-774-6
UN-Nummer: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR