Tetraethylorthosilikat (TEOS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetraethoxysilane
86578-1L
86578-250ML
SIAL86578-1LEA
125
EUR
SIAL86578-1L
SIAL86578-250ML
Tetraethylorthosilikat (TEOS), Sigma-Aldrich®
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel:
Si(OC₂H₅)₄ Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85.5 °C Dichte: 0.933 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009062 CAS-Nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN-Nummer: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 13,03882 |