Tetraethylorthosilikat (TEOS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetraethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
333859-100ML 333859-25ML
SIAL333859-100MLEA 215 EUR
SIAL333859-100ML SIAL333859-25ML
Tetraethylorthosilikat (TEOS), Sigma-Aldrich®
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85.5 °C
Dichte: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN-Nummer: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882