Tetraethylorthosilikat (TEOS) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetraethoxysilane
157810010
157811000
157812500
157810025
157810100
ACRO157810010EA
82.7
EUR
ACRO157810010
ACRO157811000
ACRO157812500
ACRO157810025
ACRO157810100
Tetraethylorthosilikat (TEOS) 98%
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel:
Si(OC₂H₅)₄ Siedepunkt: 166…169 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –77 °C Dichte: 0.94 g/cm³ Flammpunkt: 45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009062 CAS-Nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN-Nummer: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 13,03882 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1 % Ethanol |
Color scale | ≤20 APHA |