Zinn(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244643-100G 244643-500G
SIAL244643-100GEA 78.6 EUR
SIAL244643-100G SIAL244643-500G
Zinn(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)oxid
Formel: OSn
Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1040 °C
Dichte: 6.45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011243
CAS-Nummer: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944