Blei(II,IV)oxid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Minium, Orange lead
221111000
221115000
221110051
ACRO221111000EA
24
EUR
ACRO221111000
ACRO221115000
ACRO221110051
Blei(II,IV)oxid 98%
Blei(II,IV)oxid
Formel:
Pb₃O₄ Siedepunkt: 2682 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 500 °C (dec.) Dichte: 9,1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078491 CAS-Nummer: 1314-41-6 EINECS: 215-235-6 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05449 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Powder |
Assay | ≥97.5 % (PB3O4) |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Manganese (Mn) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...