Blei(II)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lead monoxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07401.0250 1.07401.1000
1.07401.0250EA 223 EUR
1.07401.0250 1.07401.1000
Blei(II)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Blei(II)oxid
Formel: PbO
Siedepunkt: 1470 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 9.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05431
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)