Germanium(II)iodid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Germanium diiodide
14013.03 14013.06
14013.03EA 246 EUR
14013.03 14013.06
Germanium(II)iodid ≥99,99% (Metall-Basis)
Germanium(II)iodid
Purity: 99.99% CAS No.: 13573-08-5 Molecular Formula: GeI2 Formula Weight: 326.40 Physical Form: -10 Mesh Density: 5.37 Appearance: Yellow to brown UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00135537
Formel: GeI₂
Schmelzpunkt: 460 °C
Dichte: 5.37
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135537
CAS-Nummer: 13573-08-5
EINECS: 236-998-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II