Blei(II)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lead diiodide
44314.06
44314.14
44314.22
44314.06EA
126
EUR
44314.06
44314.14
44314.22
Blei(II)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Blei(II)iodid
Purity: 99.999%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: -10 Mesh Beads
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Formel:
I₂Pb Molekulargewicht: 461.01 g/mol Siedepunkt: 954 °C Schmelzpunkt: 402 Dichte: 6.16 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011163 CAS-Nummer: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 UN-Nummer: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5411 |