Blei(II)carbonat basisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
243582-100G 243582-2.5KG
SIAL243582-100GEA 48.3 EUR
SIAL243582-100G SIAL243582-2.5KG
Blei(II)carbonat basisch, Sigma-Aldrich®
Blei(II)carbonat basisch
Formel: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 6.06 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078155
CAS-Nummer: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN-Nummer: 2291
ADR: 6.1,III