Zinn(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Stannous chloride, Tin dichloride
452335-1G
452335-5G
SIAL452335-1GEA
171
EUR
SIAL452335-1G
SIAL452335-5G
Zinn(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)chlorid
Formel:
SnCl₂ Molekulargewicht: 189.62 g/mol Siedepunkt: 623 Schmelzpunkt: 246 Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS-Nummer: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,08861 |