Zinn(II)chlorid ∼99%, wasserfrei, weißes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: Stannous chloride, Tin dichloride
0215015783 0215015790 0215015791 0215015780
ICNA0215015783EA 116 EUR
ICNA0215015783 ICNA0215015790 ICNA0215015791 ICNA0215015780
Zinn(II)chlorid ∼99%, wasserfrei, weißes kristallines Pulver
Zinn(II)chlorid
Stannous Chloride is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
Formel: SnCl₂
Molekulargewicht: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 652 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: 246
Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861