Blei(II)nitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lead dinitrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
467790-250G 467790-50G
SIAL467790-250GEA 436 EUR
SIAL467790-250G SIAL467790-50G
Blei(II)nitrat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molekulargewicht: 331.21 g/mol
Schmelzpunkt: 450…470 °C
Dichte: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN-Nummer: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432