Blei(II)oxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lead monoxide
40753.14
40753.22
40753.36
40753.14EA
97.4
EUR
40753.14
40753.22
40753.36
Blei(II)oxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Blei(II)oxid
Purity: 99.999%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formel:
PbO Siedepunkt: 1470 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 886 °C Dichte: 9.53 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011164 CAS-Nummer: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5413 |