Blei(II)nitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead dinitrate
10727.18 10727.30
10727.18EA 145 EUR
10727.18 10727.30
Blei(II)nitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Blei(II)nitrat
Purity: 99.999% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Physical Form: Powder Density: 4.530 Melting Point: 470° dec. Merck Reference: 14,5414 UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formel: Pb(NO₃)₂
Molekulargewicht: 331.21 g/mol
Schmelzpunkt: 470 °C (Zers.)
Dichte: 4.530
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN-Nummer: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,5414