Blei(II)nitrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lead dinitrate
423850050
423855000
423850025
ACRO423850050EA
29.6
EUR
ACRO423850050
ACRO423855000
ACRO423850025
Blei(II)nitrat ACS
Blei(II)nitrat
Formel:
Pb(NO₃)₂ Molekulargewicht: 331.21 g/mol Schmelzpunkt: 470 °C (Zers.) Dichte: 4.53 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011153 CAS-Nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN-Nummer: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |