Blei(II)oxid 99.7%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
199340010 199340025
ACRO199340010EA 67.5 EUR
ACRO199340010 ACRO199340025
Blei(II)oxid 99.7%
Blei(II)oxid
Formel: PbO
Siedepunkt: 1470 °C
Schmelzpunkt: 886 °C
Dichte: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05431
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %