Blei(II)bromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A19406.22
A19406.36
A19406.22EA
33.9
EUR
A19406.22
A19406.36
Blei(II)bromid ≥98%
Blei(II)bromid
Purity: 98+%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formel:
Br₂Pb Siedepunkt: 916 °C Schmelzpunkt: 373 °C Dichte: 6,66 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011156 CAS-Nummer: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN-Nummer: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5403 |