Blei(II)bromid 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lead dibromide, Lead(II) bromide
198851000 198855000
ACRO198851000EA 31.3 EUR
ACRO198851000 ACRO198855000
Blei(II)bromid 98+%, reinst
Blei(II)bromid
Formel: Br₂Pb
Molekulargewicht: 367.01 g/mol
Siedepunkt: 916
Schmelzpunkt: 373 °C
Dichte: 6.66 g/cm³
MDL Number: MFCD00011156
CAS-Nummer: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN-Nummer: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05418
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in acid)