Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ≥99% (durch titrimetrische Analyse), Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
A2140-1KG A2140-500G A2140-10KG
A2140-1KGEA 291.14 EUR
A2140-1KG A2140-500G HONCA2140-10KG
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ≥99% (durch titrimetrische Analyse), Reagenzqualität
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Molekulargewicht: 453.33 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: 93.5 °C
Dichte: 1.640 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149958
CAS-Nummer: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Solution complying