Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
X862.1
X862.2
ROTHX862.1EA
42.8
EUR
ROTHX862.1
ROTHX862.2
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 93 °C Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00051042 CAS-Nummer: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Merck Index: 13,00325 |