Aluminiumsulfat Octadecahydrat 98,0-102,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
0564-01EA 216.41 EUR
0564-01 0564-05
Aluminiumsulfat Octadecahydrat 98,0-102,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1.69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149136
CAS-Nummer: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
ACS - Assay (Al₂(SO₄)₃·18H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %