Aluminiumsulfat Octadecahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
400595000
400590025
ACRO400595000EA
79.4
EUR
ACRO400595000
ACRO400590025
Aluminiumsulfat Octadecahydrat 98+% ACS
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Formel:
Al₂(SO₄)₃·18H₂O Schmelzpunkt: 86 °C (dec.) Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149136 CAS-Nummer: 7784-31-8 EINECS: 233-135-0 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |