Aluminiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminum sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202614-100G 202614-25G 202614-5G
SIAL202614-100GEA 911 EUR
SIAL202614-100G SIAL202614-25G SIAL202614-5G
Aluminiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Aluminium sulphate
Formel: Al₂O₁₂S₃
Molekulargewicht: 342.15 g/mol
Schmelzpunkt: 770
Dichte: 2.672 g/cm³ (22.5 °C)
MDL Number: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381