ortho-Borsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B6768-10KG
B6768-1KG
B6768-500G
B6768-5KG
SIALB6768-10KGEA
562
EUR
SIALB6768-10KG
SIALB6768-1KG
SIALB6768-500G
SIALB6768-5KG
ortho-Borsäure, Sigma-Aldrich®
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Molekulargewicht: 61.83 g/mol Siedepunkt: 185 Schmelzpunkt: 160 Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH-Nummer: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...