ortho-Borsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202878-10G 202878-250G 202878-50G
SIAL202878-10GEA 44.6 EUR
SIAL202878-10G SIAL202878-250G SIAL202878-50G
ortho-Borsäure, Sigma-Aldrich®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molekulargewicht: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH-Nummer: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM