Tributylborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tri-n-butylborate
A19322.0F
A19322.AE
A19322.AP
A19322.0FEA
328
EUR
A19322.0F
A19322.AE
A19322.AP
Tributylborat ≥98%
Tributylborat
Purity: 98%
CAS No.: 688-74-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B
Formula Weight: 230.16
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4095
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₂₇BO₃ Molekulargewicht: 230.15 g/mol Siedepunkt: 230…235 °C Schmelzpunkt: < –70 °C Dichte: 0.853 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009434 CAS-Nummer: 688-74-4 EINECS: 211-706-5 |