Tributylborat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tri-n-butylborate
177191000 177195000
ACRO177191000EA 27.6 EUR
ACRO177191000 ACRO177195000
Tributylborat 98%
Tributylborat
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
Molekulargewicht: 230.15 g/mol
Siedepunkt: 230…235 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.853 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009434
CAS-Nummer: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %