Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12201.0010
1.12201.0005
1.12201.0010EA
95.2
EUR
1.12201.0010
1.12201.0005
Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)oxid
Formel:
In₂O₃ Molekulargewicht: 277.64 g/mol Schmelzpunkt: 715.05 Dichte: 7.18 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011060 CAS-Nummer: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 12,04984 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 2000 °C |
Molar Mass | 277.64 g/mol |
Density | 7.18 g/cm3 (20 °C) |