Indium(III)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Indium trioxide, Diindium trioxide
12581.09
12581.18
12581.30
12581.09EA
103
EUR
12581.09
12581.18
12581.30
Indium(III)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Indium(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formel:
In₂O₃ Molekulargewicht: 277.64 g/mol Schmelzpunkt: 850 °C Dichte: 7.18 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011060 CAS-Nummer: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |