Indium(III)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Indium trioxide, Diindium trioxide
12544.09 12544.18 12544.30
12544.09EA 132 EUR
12544.09 12544.18 12544.30
Indium(III)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Indium(III)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Formel: In₂O₃
Molekulargewicht: 277.64 g/mol
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 7.18
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952