Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14558.14 14558.22 14558.36
14558.14EA 47.3 EUR
14558.14 14558.22 14558.36
Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminiumoxid, γ-α-Phase
Purity: 99.99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356