Aluminiumoxid, γ-Phase ≥99,97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39812.14 39812.22 39812.36
39812.14EA 50 EUR
39812.14 39812.22 39812.36
Aluminiumoxid, γ-Phase ≥99,97% (Metall-Basis)
Aluminiumoxid, γ-Phase
Purity: 99.97% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356